0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Protonex™ Lyso-Red 670
Protonex™ Lyso-Red 670
Protonex™ Lyso-Red 670
Protonex™ Lyso-Red 670
Catalog # AATB21241
Supplier:
AAT Bioquest
New Product
CAS Number:
Expand image
Protonex™ Lyso-Red 670
Catalog # AATB21241
Supplier:
AAT Bioquest
New Product
CAS Number:
Specifications
Bal.:
1 mg
Sekvence:
2070
Specifications
About this item
Product Details
:
:
710.72 g/mol
Product Details