Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

iFluor® 460 styramide

0100, 100 Slides, 100
Katalogové číslo AATB44902
Dodavatel:   AAT Bioquest
iFluor® 460 styramide
Katalogové číslo AATB44902
Dodavatel:  AAT Bioquest
Číslo CAS:  
iFluor® 460 styramide

0100, 100 Slides, 100

Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
11 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents

iFluor® 460 Styramide is a new unique PSA reagent for multicolor application with our existing PSA and TSA reagents.

  • Stable for 12 months

Power Styramide™ Signal Amplification (PSA™) system is one of the most sensitive methods that can detect extremely low-abundance targets in cells and tissues with improved fluorescence signal 10-50 times higher than the widely used tyramide (TSA) reagents.

 : For Research Use Only

  • Molecular Weight:975.27 g/mol
Specifikace

Specifikace

  • Bal.:
    100
  • Sekvence:
    0100
  • Pk Info:
    100 Slides

Specifikace