0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Cy5 azide
Cy5 azide, FastClick™
Cy5 azide, FastClick™
Cy5 azide, FastClick™
Catalog # AATB72702
Supplier:
AAT Bioquest
New Product
CAS Number:
Expand image
Cy5 azide, FastClick™
Catalog # AATB72702
Supplier:
AAT Bioquest
New Product
CAS Number:
Specifications
Bal.:
1 mg
Sekvence:
2070
Specifications
About this item
Product Details
:
:
869.07 g/mol
Product Details