Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F AM ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F AM ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F AM ester
AATB21248
:
AAT Bioquest
New Product
:
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F AM ester
AATB21248
:
AAT Bioquest
New Product
:
Bal.:
50 µG
Sekvence:
1202
Pk Info:
10 x 50 µg
:
:
585.54 g/mol