0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 AM ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 AM ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 AM ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 AM ester
AATB21229
:
AAT Bioquest
New Product
:
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 AM ester
AATB21229
:
AAT Bioquest
New Product
:
Bal.:
50 µG
Sekvence:
1202
Pk Info:
10 x 50 µg
:
:
567.55 g/mol