ContactUsLinkComponent
Anti-Cyclin D1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CD1.1]
Anti-Cyclin D1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CD1.1]
Katalogové číslo ANTIA86601-100
Dodavatel:  ANTIBODIES.COM
New Product
Anti-Cyclin D1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CD1.1]
Katalogové číslo ANTIA86601-100
Dodavatel:  ANTIBODIES.COM
New Product
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    AI327039
  • Symbol antigenu:
    Cyclin D1
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    CD1.1
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Průtoková cytometrie:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Imunoprecipitace:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    UniprotID# P24385
  • Synonyma antigenu:
    BCL1|B cell leukemia 1|BCL-1 oncogene|B-cell lymphoma 1 protein|B cell CLL/lymphoma 1|B cell lymphoma 1 protein|BCL1 oncogene|BCL-1|BCL 1
  • Skladovací pufr:
    Supplied in Phosphate Buffered Saline with 15 mM Sodium Azide
  • Skladovací teplota:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Imunogen:
    Purified cyclin D1 protein
  • Testované aplikace:
    IHC-P, IHC-Fr, ICC
  • Čištění:
    Protein A chromatography
  • Typ balení:
    Plastic vial
  • Bal.:
    100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Mouse monoclonal [CD1.1] antibody to Cyclin D1 for Flow Cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC and ELISA with samples derived from Human and Rat.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: IHC-Fr: 2 µg/ml, WB: 1 µg/ml, ICC: 1 µg/ml, IP: 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cyclin D1
Clonality: Monoclonal
Clone: CD1.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat