ContactUsLinkComponent
Anti-UGT2B17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-UGT2B17 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ANTIA306025-100
Dodavatel:  ANTIBODIES.COM
New Product
undefined
Anti-UGT2B17 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ANTIA306025-100
Dodavatel:  ANTIBODIES.COM
New Product
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    UGT2B17
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Formulář:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    UniprotID# O75795
  • Skladovací pufr:
    Supplied in Phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol and 0,05% Proclin 300
  • Sekvence:
    GHEVIVLTSSASILVNASKSSAIKLEVYPTSLTKNDLEDFFMKMFDRWTYSISKNTFWSYFSQLQELCWEYSDYNIKLCEDAVLNKKLMRKLQESKFDVLLADAVNPCGELLAELLNIPFLYSLRFSVGYTVEKNGGGFLFPPSYVPVVMS
  • Skladovací teplota:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at –20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Transportní teplota:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Imunogen:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-200 of human UGT2B17 (NP_001068.1).
  • Testované aplikace:
    ICC/IF
  • Čištění:
    Affinity purification
  • Typ balení:
    Plastic vial
  • Bal.:
    100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Rabbit polyclonal antibody to UGT2B17 for ICC/IF with samples derived from Human.
  • Validated Applications: ICC/IF
  • Recommended Dilutions: ICC/IF: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: UGT2B17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human