ContactUsLinkComponent
Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 10 Digital
Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 10 Digital
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Certificates
undefined
Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 10 Digital
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • VELPSC20500691
  • VELPSB20500691
  • VELPSA20500691
  • VELPF20500691
  • Model:
  • AREC 10 Digital
  • AREC 10 Digital
  • AREC 10 Digital
  • AREC 10 Digital
  • Materiál desky:
  • Keramická
  • Keramická
  • Keramická
  • Keramická
  • Rozměr desky:
  • 260×260 mm
  • 260×260 mm
  • 260×260 mm
  • 260×260 mm
  • Maximální kapacita míchání H₂O:
  • 25 L
  • 25 L
  • 25 L
  • 25 L
  • Rozsah rychlosti:
  • 100 - 1500 rpm
  • 100 - 1500 rpm
  • 100 - 1500 rpm
  • 100 - 1500 rpm
  • Š×H×V:
  • 280×420×100 mm
  • 280×420×100 mm
  • 280×420×100 mm
  • 280×420×100 mm
  • Typ nastavení:
  • Analogue speed control and heating control
  • Analogue speed control and heating control
  • Analogue speed control and heating control
  • Analogue speed control and heating control
  • Rozsah teplot:
  • Ambient...550 °C
  • Ambient...550 °C
  • Ambient...550 °C
  • Ambient...550 °C
  • Přesnost nastavení teploty:
  • 1 °C
  • 1 °C
  • 1 °C
  • 1 °C
  • Spotřeba:
  • 1530 W
  • 1530 W
  • 1530 W
  • 1530 W
  • Hmotnost:
  • 5,6 kg
  • 5,6 kg
  • 5,6 kg
  • 5,6 kg