ContactUsLinkComponent
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody *Cross Adsorbed* (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
New Product
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody *Cross Adsorbed* (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
New Product
  • Catalog No:
  • AATB50207
  • AATB50206
  • Symbol antigenu:
  • IgG
  • IgG
  • Název antigenu:
  • Immunoglobulin G
  • Immunoglobulin G
  • Druh protilátky:
  • Sekundární
  • Sekundární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Goat
  • Goat
  • Izotyp:
  • IgG (H, L)
  • IgG (H, L)
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ELISA:
  • Yes
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Křížová adsorbce:
  • Minimal cross reaction to human, horse, mouse, rabbit and bovine
  • Minimal cross reaction to human, horse, mouse, rabbit and bovine
  • Skladovací teplota:
  • Freeze (<–15 °C); Minimise light exposure
  • Freeze (<–15 °C); Minimise light exposure
  • Transportní teplota:
  • 20
  • 20
Frequently Bought Together