Dvojchroman draselný solution for UV spectrophotometry
Katalogové číslo ACSDIP220
Dodavatel: CPACHEM
New Product
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:80 mL
- Sekvence:2425
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod varu:100 °C
Hustota:~1,00143 g/cm³
Číslo CAS:7778-50-9
Vzorec:K₂Cr₂O₇
MDL číslo:MFCD00011367