Organic Reference Standard, Diazinon-oxon
Catalog # EHERDRE-CA12210200
Supplier: EHRENSTORFER
New Product
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Čí. CAS:962-58-3
- Popis:Organic referrence material diazinon-oxon
- Č. UN:2810
- signál GHS:Nebezpečí
- Vzorec:C₁₂H₂₁N₂O₄P
- Molekulární hmotnost:288,28
Specifications
About this item
Caution: Laboratory use only.