Orders LinkContactUsLinkComponent
Poly Crimp Cap
Poly crimp cap, 12×21 mm, Septum colour - white/red, 1 mm, Modrá, 11 mm, Silicone/PTFE
  NEUB783005B10SITE
Poly Crimp Cap
  NEUB783005B10SITE
Poly Crimp Cap
Poly crimp cap, 12×21 mm, Septum colour - white/red, 1 mm, Modrá, 11 mm, Silicone/PTFE
5 050,00 Kč
1 * 100 KS
Poly crimp cap with inserted septum.
  • Velikost víčka:
    11 mm
  • Septum:
    Septum colour - white/red
  • Popis:
    Poly crimp cap, 12×21 mm
  • Materiál:
    Silicone/PTFE
  • Tloušťka:
    1 mm
  • Barva víčka:
    Modrá