Orders LinkContactUsLinkComponent
V.C.N. Supplement
V.C.N. Supplement, 5×500 ml, 5 Vial
Katalogové číslo HIMEFD023-5X5VL
Dodavatel:   HIMEDIA
V.C.N. Supplement
Katalogové číslo HIMEFD023-5X5VL
Dodavatel:  HIMEDIA
Číslo CAS:  
V.C.N. Supplement
V.C.N. Supplement, 5×500 ml, 5 Vial
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 Vial
Product Details & Documents
An antibiotic supplement, recommended for the selective isolation of N. gonorrhoeae and N. meningitidis.
  • Store at 2 to 8 °C
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 Vial
  • Popis:
    V.C.N. Supplement, 5×500 ml
Specifikace