Orders LinkContactUsLinkComponent
Dimetridazole
2590, 250 mg
Katalogové číslo ACSDSB32100.250MG
Dráždivý
Dodavatel:   CPACHEM
Dimetridazole
Katalogové číslo ACSDSB32100.250MG
Dodavatel:  CPACHEM
Číslo CAS:  551-92-8
Dimetridazole
2590, 250 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  551-92-8
Price
1 840,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonyma:  1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
  • Číslo CAS:551-92-8
  • Vzorec:C₅H₇N₃O₂
  • MDL číslo:MFCD00047046
  • Molecular Weight:141.13 g/mol
  • Teplota pro skladování:Refrigerator
  • EINECS:209-001-2
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mg
  • Sekvence:
    2590