Water Separator
Dodavatel: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Přejít na:
O tomto produktu
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
- Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
- With 2-way tap
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
- Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
- With 2-way tap
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceKapacitaStupniceZábrus do kondenzátoruZárus do baňkyDostupnostPrice
- NEUB-90-10292914Water separator, tap NS 14,5/1,5 mmWater separator, tap NS 14,5/1,5 mm0110 ml0,1 ml29/32 NS29/32 NSPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS10 260,00 Kč
- NEUB-90-10292919Water separator, tap NS 18,8/2,5 mmWater separator, tap NS 18,8/2,5 mm0210 ml0,1 ml29/32 NS29/32 NSPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS10 560,00 Kč
- NEUB03829010292914Water separator, two way stopcock, NS 14,5/1,5 mmWater separator, two way stopcock, NS 14,5/1,5 mm0310 ml0,1 ml29/32 NS29/32 NSPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS10 050,00 Kč
- NEUB03829010292919Water separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mmWater separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mm0410 ml0,1 ml29/32 NS29/32 NSPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS10 360,00 Kč