ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® Phenyl HPLC Columns
Supelco® Ascentis® Phenyl HPLC Columns
Dodavatel:  Merck
Certifikáty
Supelco® Ascentis® Phenyl HPLC Columns
Dodavatel:  Merck
Specifikace
  • Catalog No:
  • 581621-U
  • 581620-U
  • 581615-U
  • 581619-U
  • 581618-U
  • 581617-U
  • 581616-U
  • Aplikace:
  • Small molecule separation
    Food and beverage
    HPLC and LC/MS suitable
  • Small molecule separation
    Food and beverage
    HPLC and LC/MS suitable
  • Small molecule separation
    Food and beverage
    HPLC and LC/MS suitable
  • Small molecule separation
    Food and beverage
    HPLC and LC/MS suitable
  • Small molecule separation
    Food and beverage
    HPLC and LC/MS suitable
  • Small molecule separation
    Food and beverage
    HPLC and LC/MS suitable
  • Small molecule separation
    Food and beverage
    HPLC and LC/MS suitable
  • Naplnění uhlíkem:
  • 19%
  • 19%
  • 19%
  • 19%
  • 19%
  • 19%
  • 19%
  • S navazanou skupinou:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Maximální tlak:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • Rozsah pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Povrchová oblast:
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • Teplotní limit:
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • Kód USP:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • Podmínky k odeslání:
  • 35% water/65% methanol
  • 35% water/65% methanol
  • 35% water/65% methanol
  • 35% water/65% methanol
  • 35% water/65% methanol
  • 35% water/65% methanol
  • 35% water/65% methanol
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together