ContactUsLinkComponent
AM 4 Digital Multi-position Hotplate Stirrers
AM 4 Digital Multi-position Hotplate Stirrers
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Certificates
undefined
AM 4 Digital Multi-position Hotplate Stirrers
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • VELPF20500600
  • VELPSA20500600
  • Model:
  • AM 4 Digital
  • AM 4 Digital
  • Materiál desky:
  • CerAlTop™
  • CerAlTop™
  • Rozměr desky:
  • Ø 135 mm
  • Ø 135 mm
  • Počet míchacích pozic:
  • 4
  • 4
  • Rozsah rychlosti:
  • 50 - 1500 rpm
  • 50 - 1500 rpm
  • Maximální kapacita míchání H₂O:
  • 20 L
  • 20 L
  • Š×H×V:
  • 715×90×270 mm
  • 715×90×270 mm
  • Přesnost tepelné regulace:
  • 1 °C
  • 1 °C
  • Rozsah teplot:
  • Ambient... 310 °C
  • Ambient... 310 °C
  • Hmotnost:
  • 5,8 kg
  • 5,8 kg
  • Příkon:
  • 2550 W
  • 2550 W