Michigan Pesticide Mixture 2
Katalogové číslo EHERA50000100AL
Dodavatel: EHRENSTORFER
New Product
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:100 µg/ml in acetonitrile
- Bal.:1 mL
- Popis:Michigan pesticide mixture 2
- Podmínky uskladnění:−18 °C
- signál GHS:Nebezpečí
- Skladovací teplota:20 °C
- Tvar:Mixture