Orders LinkContactUsLinkComponent
Human Recombinant TGF-beta1 (from CHO cells)
Human Recombinant TGF-beta1 (from CHO cells)
10 µG
Katalogové číslo ENZORLT-300-023
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
Human Recombinant TGF-beta1 (from CHO cells)
Katalogové číslo ENZORLT-300-023
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Human Recombinant TGF-beta1 (from CHO cells)
10 µG
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
11 250,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 µG
Product Details & Documents
Upozornení: Research use only.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 µG
  • Zdroj:
    CHO cells
  • Cat. No.:
    ENZORLT-300-023
  • Obsah endotoxinů:
    <0,1 ng/mg of protein (<1 EU/mg)
  • Molekulární hmotnost:
    25 kDa
  • Čistota:
    >98% by SDS-PAGE and HPLC analyses
  • UniProtKB:
    P01137
  • Název proteinu/peptidu:
    TGF-beta1
  • Formulace:
    Lyophilised
  • Druhy:
    Human
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
Specifikace