ContactUsLinkComponent
Pepsin Porcine
Pepsin Porcine
  ENZOSV-31820-01
New Product
 :  
Pepsin Porcine
  ENZOSV-31820-01
New Product
 :  
  • Bal.:
    1 g
  • Čí. CAS:
    9001-75-6
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Podmínky k odeslání:
    Ambient temperature
  • Název enzymu:
    Pepsin porcine
  • Aktivita enzymu:
    15 milli Anson units/mg
 : Research use only.