0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Formaldehyde
Formaldehyde 1000 µg/ml in water
Formaldehyde 1000 µg/ml in water
Formaldehyde 1000 µg/ml in water
EHERA13909000WA
:
EHRENSTORFER
:
Formaldehyde 1000 µg/ml in water
EHERA13909000WA
:
EHRENSTORFER
:
Bal.:
1 mL
Sekvence:
2070
:
:
GHS08
:
Refrigerator
:
50-00-0
:
CH₂O
:
MFCD00003274