Orders LinkContactUsLinkComponent
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 control pharma solution package
Katalogové číslo IKAA10013309
Dodavatel:   IKA
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Katalogové číslo IKAA10013309
Dodavatel:  IKA
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 control pharma solution package
Price
72 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Tube Mill 100 control pharma solution package for fast grinding of tablets without the risk of cross-contamination.
The Tube Mill 100 control pharma solution package, consisting of the Tube Mill 100 control batch mill and patented disposable plastic chambers with a volume of 100 ml (MT 100.10).
Grinding, storage and transport of the samples takes place in a closed, disposable grinding chamber which eliminates the risk of cross-contamination between different batches. The time-consuming cleaning of the mill and the containers after each cycle is also eliminated. The MT grinding chambers are designed to process even the smallest sample quantities from 1 g.
The Tube Mill 100 control is a batch mill for grinding hard, brittle and dry materials up to Mohs hardness 5. With its disposable and reusable grinding chambers with volumes of 40 or 100 ml, it is versatile and can be used for a wide range of requirements.
Informace o dodávce: Tube Mill 100 control, MT 100.10 Disposable grinding chamber (10 pieces.), MMT 40.1 Multi-use milling tube.
Specifikace
  • Popis:
    Tube Mill 100 control pharma solution package
  • Hmotnost:
    2,8 kg
  • Cat. No.:
    IKAA10013309
  • Obvodová rychlost:
    65 min⁻¹
  • Maximální objem:
    100 ml
  • Rozměry:
    180×300×212 mm
  • Elektrické napětí:
    220 - 240 V, 50/60 Hz, 100 W
  • Velikost náplně:
    10 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Jednorázová mlecí nádobka MT 40, stočená čepel, užitný objem 40 ml, balení 100 ks
    Jednorázová mlecí nádobka MT 40, stočená čepel, užitný objem 40 ml, balení 100 ks
    IKAA20011531
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 26 140,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • MMT 40.100 abrasion set spare parts, including 100 seals, 10 beaters, 10 couplings
    MMT 40.100 abrasion set spare parts, including 100 seals, 10 beaters, 10 couplings
    IKAA20003378
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 320,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Jednorázová mlecí nádobka MT 40, sterilní, užitný objem 40 ml, balení 10 ks
    Jednorázová mlecí nádobka MT 40, sterilní, užitný objem 40 ml, balení 10 ks
    IKAA20001984
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 4 560,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Jednorázová mlecí nádobka, titanové nože, 40 ml, balení 10 ks
    Jednorázová mlecí nádobka, titanové nože, 40 ml, balení 10 ks
    IKAA20015380
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 4 560,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • MTT 100.10, disposable grinding chamber with titanium beater, 100 ml volume. Chamber made from transparent plastic so grinding tests can be observed at any time, for heavy metal analysis
    MTT 100.10, disposable grinding chamber with titanium beater, 100 ml volume. Chamber made from transparent plastic so grinding tests can be observed at any time, for heavy metal analysis
    IKAA20019576
    13
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 5 320,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Jednorázová mlecí nádobka MT 40, užitný objem 40 ml, balení 10 ks
    Jednorázová mlecí nádobka MT 40, užitný objem 40 ml, balení 10 ks
    412-1002
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 2 690,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Jednorázová mlecí nádobka MT 40, užitný objem 40 ml, balení 100 ks
    Jednorázová mlecí nádobka MT 40, užitný objem 40 ml, balení 100 ks
    IKAA20001173
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 22 390,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Jednorázová mlecí nádobka MT 100, užitný objem 100 ml, balení 10 ks
    Jednorázová mlecí nádobka MT 100, užitný objem 100 ml, balení 10 ks
    IKAA20008386
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 3 050,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    02
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 336 600,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Jednorázová mlecí nádobka MT 100, sterilní, užitný objem 100 ml, balení 10 ks
    Jednorázová mlecí nádobka MT 100, sterilní, užitný objem 100 ml, balení 10 ks
    IKAA20012571
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 5 320,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nerez balíček MMT 40.1, včetně multifunkční nádobky 1 × MMT 40, 25 těsnění, 5 nožů, 5 spojek
    Nerez balíček MMT 40.1, včetně multifunkční nádobky 1 × MMT 40, 25 těsnění, 5 nožů, 5 spojek
    IKAA20003165
    09
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 850,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Víko pro MT 40
    Víko pro MT 40
    IKAA20001182
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 1 920,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    01
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 147 530,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Jednorázová mlecí nádobka MT 100, užitný objem 100 ml, balení 50 ks
    Jednorázová mlecí nádobka MT 100, užitný objem 100 ml, balení 50 ks
    IKAA20006984
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 13 300,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nerez balíček MMT 100.1, včetně multifunkční nádobky 1 × MMT 100, 25 těsnění, 5 nožů, 5 spojek
    Nerez balíček MMT 100.1, včetně multifunkční nádobky 1 × MMT 100, 25 těsnění, 5 nožů, 5 spojek
    IKAA20016315
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 580,00 Kč