Orders LinkContactUsLinkComponent
UTTD Control Pharma Solution Homogenising System
UTTD Control Pharma Solution Homogenising System
UTTD control pharma solution
Katalogové číslo IKAA10013297
Dodavatel:   IKA
UTTD Control Pharma Solution Homogenising System
Katalogové číslo IKAA10013297
Dodavatel:  IKA
UTTD Control Pharma Solution Homogenising System
UTTD Control Pharma Solution Homogenising System
UTTD control pharma solution
Price
46 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Many standardised test procedures in the pharmaceutical industry, such as the pharmacopoeia tests described in official compendia (United States Pharmacopeia (USP 905), European Pharmacopoeia (PhEur 2.9.40), etc.), require the crushing and dissolution of tablets as a first step before further analysis. The challenges in sample preparation include the avoidance of cross-contamination between sample batches, time-consuming cleaning and the often small sample quantities.
  • Crushing and dissolving of tablets for subsequent analysis
The package includes the powerful ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control homogenising system, which has been designed for universal use. In combination with the disposable mixing vessels with dissolver disc (DIS-300-S-M with 300 ml volume), this system ensures optimum comminution and thorough dissolution of tablets and capsules in various solvents.
The hermetically sealable disposable sample containers serve simultaneously as a comminution vessel, storage unit and transport container. They significantly reduce the cleaning effort and systematically eliminate cross-contamination. Users benefit from reduced handling costs and a lower number of incorrect analyses. Samples can be collected or media added via the pierceable membrane in the vessel lid.
 : ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control, DIS-300-S-M.10 Dissolver tube, 300 ml, 10 pieces.
Specifikace
  • Popis:
    UTTD control pharma solution
  • Hmotnost:
    1,3 kg
  • Cat. No.:
    IKAA10013297
  • Maximální viskozita:
    5000 mPas
  • Rozměry:
    122×178×54 mm
  • Hodnocení výkonu:
    36 W
  • Rozsah rychlosti:
    400 - 8000 min⁻¹
  • Zobrazení rychlosti:
    OLED
  • Třída příkonu/výkonu motoru:
    36/28 W
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • ST-50, zkumavka s míchacím zařízením
    ST-50, zkumavka s míchacím zařízením
    531-0480
    09
    N
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 3 080,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • BMT-20-S, zkumavka pro mletí s nerezovými kuličkami
    BMT-20-S, zkumavka pro mletí s nerezovými kuličkami
    531-0469
    07
    N
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 6 750,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • BMT-20-G, zkumavka pro mletí se skleněnými kuličkami
    BMT-20-G, zkumavka pro mletí se skleněnými kuličkami
    431-2893
    08
    N
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 6 780,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • DT-50, zkumavka s rotor/stator prvkem
    DT-50, zkumavka s rotor/stator prvkem
    531-0481
    10
    N
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 3 460,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Kuličky skleněné, pro BMT zkumavky, Ø 6 mm
    Kuličky skleněné, pro BMT zkumavky, Ø 6 mm
    IKAA3599200
    45
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 g - 1 870,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • BMT-50-S-M-gama, zkumavka pro mletí s nerezovými kuličkami
    BMT-50-S-M-gama, zkumavka pro mletí s nerezovými kuličkami
    531-0493
    15
    M
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 5 890,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • BMT-50-G, zkumavka pro mletí se skleněnými kuličkami
    BMT-50-G, zkumavka pro mletí se skleněnými kuličkami
    531-0483
    12
    N
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 4 160,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • ST-20-M-gama, zkumavka s míchacím zařízením
    ST-20-M-gama, zkumavka s míchacím zařízením
    531-0477
    02
    M
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 20 KS - 6 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    01
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 147 530,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    02
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 336 600,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • BMT-20-S-M-gama, zkumavka pro mletí s nerezovými kuličkami
    BMT-20-S-M-gama, zkumavka pro mletí s nerezovými kuličkami
    IKAA3700701
    04
    M
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 20 KS - 7 910,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • BMT-50-S, zkumavka pro mletí s nerezovými kuličkami
    BMT-50-S, zkumavka pro mletí s nerezovými kuličkami
    531-0482
    11
    N
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 4 160,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • DT-20 eco, zkumavka s rotor/stator prvkem
    DT-20 eco, zkumavka s rotor/stator prvkem
    IKAA20003207
    16
    N
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 5 510,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • ST-50-M-gama, zkumavka s míchacím zařízením
    ST-50-M-gama, zkumavka s míchacím zařízením
    531-0491
    13
    M
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 4 860,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • TC-20-M, uzávěr pro 20ml zkumavku s propíchnutelnou membránou
    TC-20-M, uzávěr pro 20ml zkumavku s propíchnutelnou membránou
    531-0496
    41
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 1 890,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • DT-50-M-gama, zkumavka s rotor/stator prvkem
    DT-50-M-gama, zkumavka s rotor/stator prvkem
    531-0492
    14
    M
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 5 510,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • DT-20-M-gama, zkumavka s rotor/stator prvkem
    DT-20-M-gama, zkumavka s rotor/stator prvkem
    531-0478
    03
    M
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 20 KS - 7 580,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • ST-20, zkumavka s míchacím zařízením
    ST-20, zkumavka s míchacím zařízením
    431-2892
    05
    N
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 6 160,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nerezová ocel (AISI 304) pro BMT zkumavky, Ø 5 mm
    Nerezová ocel (AISI 304) pro BMT zkumavky, Ø 5 mm
    IKAA3599300
    46
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 g - 1 870,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • TC-50-M, uzávěr pro 50 ml zkumavku s propíchnutelnou membránou
    TC-50-M, uzávěr pro 50 ml zkumavku s propíchnutelnou membránou
    431-0165
    43
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 1 250,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ uzávěru
    Dostupnost
    Price
  • DT-20, zkumavka s rotor/stator prvkem
    DT-20, zkumavka s rotor/stator prvkem
    431-0135
    06
    N
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 6 400,00 Kč