Kyselina sírová 1 mol/l (2 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1086804
Katalogové číslo 85973.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifications
About this item
:
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-639-5
UN:3264
ADR:8,III
:GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589