0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Kyselina sírová
Kyselina sírová 0.13 mol/l (0.26 N) vodný roztok volumetric solution
Kyselina sírová 0.13 mol/l (0.26 N) vodný roztok volumetric solution
REGESU20135
:
REAGECON
:
Kyselina sírová 0.13 mol/l (0.26 N) vodný roztok volumetric solution
REGESU20135
:
REAGECON
:
Bal.:
5 L
Sekvence:
5190
:
:
1,01 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
231-639-5
:
2796
:
8,II
:
7664-93-9
:
H₂SO₄
:
MFCD00064589