Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.01 mol, ConvoL NORMADOSE®
Katalogové číslo 83760.600
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:60 mL
- Sekvence:2385
Specifikace
O tomto produktu
:
Hustota:1,01 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-639-5
ADR:8,II
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
UN:2796
Číslo CAS:7664-93-9
Vzorec:H₂SO₄
MDL číslo:MFCD00064589