0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Aroclor 1242 (PCB-mixture, 42% chlorinated) 1,000 µg/ml in hexane
Aroclor 1242 (PCB-mixture, 42% chlorinated) 1,000 µg/ml in hexane
Aroclor 1242 (PCB-mixture, 42% chlorinated) 1,000 µg/ml in hexane
122792T
:
VWR Chemicals
:
Aroclor 1242 (PCB-mixture, 42% chlorinated) 1,000 µg/ml in hexane
122792T
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Glass ampoule
Bal.:
1 mL
Popis:
Aroclor 1242 (PCB-mixture, 42% chlorinated) 1,000 µg/ml in hexane