ContactUsLinkComponent
Aroclor 1016 (PCB-mixture, 42% chlorinated) 100 µg/ml in isooctane
Aroclor 1016 (PCB-mixture, 42% chlorinated) 100 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo EHERX20101600IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Aroclor 1016 (PCB-mixture, 42% chlorinated) 100 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo EHERX20101600IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    10 mL
  • Popis:
    Aroclor 1016 (PCB-mixture, 42% chlorinated) 100 µg/ml in isooctane