ContactUsLinkComponent
Fuchsin (kyselina) for tissue, stain, Sigma-Aldrich®
Fuchsin (kyselina) for tissue, stain, Sigma-Aldrich®
Dodavatel:  Merck
Certifikáty
undefined
Fuchsin (kyselina) for tissue, stain, Sigma-Aldrich®
Dodavatel:  Merck
Certifikáty
Výsledky testů specifikací
  • Appearance (Form):
    Powder
  • Solubility (Colour):
    Red
  • Solubility (Turbidity)
    4 mg + 4 ml, H₂O:
    Clear
  • Nitrogen:
    4.3 - 7.2 %
  • Recommended Retest Period:
    4 years
  • % Dye content
    (approx. 70%):
    ≥60 %
Výsledky testů specifikací
Související informace
Frequently Bought Together