ContactUsLinkComponent
Toluen-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Hořlavý
Zdraví
Toxický
Toluen-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Katalogové číslo 87159.0010
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Hořlavý
Zdraví
Toxický
Toluen-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Katalogové číslo 87159.0010
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    10 mL
  • Sekvence:
    2275
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99.9 %
  • Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D):
    Min. 99.5 %
  • Water (HDO+D2O):
    Max. 0.0200 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Bod varu:110 °C (1013 hPa)
Bod tání:–85 °C
Hustota:0,94 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Refrigerator
EINECS:218-009-5
UN:1294
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS06
Číslo CAS:2037-26-5
Vzorec:C₆D₅CD₃
MDL číslo:MFCD00044638