Orders LinkContactUsLinkComponent
MiniCorer Sampler
MiniCorer Sampler
Dodavatel:   Sampling Systems
MiniCorer Sampler
Dodavatel:  Sampling Systems
Certifikáty
MiniCorer Sampler
MiniCorer Sampler
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
The MiniCorer is designed for sampling cheese, wax, butter, etc.
  • Available in multipe lengths
  • Made from chemically resistant 316L stainless steel
  • Available from stock
  • Fast delivery
The MiniCorer is an ideal sampler for sampling cheese, wax, butter, and other similar substances. Available in varying lengths and made from chemically resistant 316L stainless steel, the sampler offers a convenient, quick, and easy way to take core samples.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Délka
    Ø
    Dostupnost
    Price
  • SAMP7008A-01
    MiniCorer sampler
    MiniCorer sampler
    01
    Nerezová ocel 316L
    190 mm
    18 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 340,00 Kč
    2 340,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 340,00 Kč
  • SAMP7008A-02
    MiniCorer sampler
    MiniCorer sampler
    02
    Nerezová ocel 316L
    235 mm
    18 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 760,00 Kč
    2 760,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 760,00 Kč
  • SAMP7008A-03
    MiniCorer sampler
    MiniCorer sampler
    03
    Nerezová ocel 316L
    290 mm
    18 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 110,00 Kč
    3 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 110,00 Kč