ContactUsLinkComponent
Industrial gloves, HYFLEX® 11-581
Industrial gloves, HYFLEX® 11-581
Supplier:  Ansell
New Product
Certificates
Industrial gloves, HYFLEX® 11-581
Supplier:  Ansell
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE11-581/7
  • ANSE11-581/10
  • ANSE11-581/8
  • ANSE11-581/11
  • ANSE11-581/9
  • ANSE11-581/6
  • ANSE11-581/12
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Materiál vložky:
  • HPPE/carbon/nylon/spandex
  • HPPE/carbon/nylon/spandex
  • HPPE/carbon/nylon/spandex
  • HPPE/carbon/nylon/spandex
  • HPPE/carbon/nylon/spandex
  • HPPE/carbon/nylon/spandex
  • HPPE/carbon/nylon/spandex
  • Provedení:
  • Palm nitrile dipped, thumbcrotch reinforcement
  • Palm nitrile dipped, thumbcrotch reinforcement
  • Palm nitrile dipped, thumbcrotch reinforcement
  • Palm nitrile dipped, thumbcrotch reinforcement
  • Palm nitrile dipped, thumbcrotch reinforcement
  • Palm nitrile dipped, thumbcrotch reinforcement
  • Palm nitrile dipped, thumbcrotch reinforcement
  • Rozchod:
  • 21
  • 21
  • 21
  • 21
  • 21
  • 21
  • 21
  • Typ manžety:
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (3X42F), EN 16350
  • EN 388:2016 (3X42F), EN 16350
  • EN 388:2016 (3X42F), EN 16350
  • EN 388:2016 (3X42F), EN 16350
  • EN 388:2016 (3X42F), EN 16350
  • EN 388:2016 (3X42F), EN 16350
  • EN 388:2016 (3X42F), EN 16350
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +