ContactUsLinkComponent
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (iFluor® 488)
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (iFluor® 488)
Supplier:  AAT Bioquest
Certificates
undefined
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (iFluor® 488)
Supplier:  AAT Bioquest
Specifications
  • Catalog No:
  • AATB10380050
  • AATB10380051
  • Symbol antigenu:
  • CD38
  • CD38
  • Název antigenu:
  • CD38 antigen
  • CD38 antigen
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • iFluor® 488
  • iFluor® 488
  • Klon:
  • HIT2
  • HIT2
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Izotyp:
  • IgG1
  • IgG1
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Čištění:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Křížová adsorbce:
  • No
  • No
  • Skladovací teplota:
  • 2...8 °C with minimized light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimized light exposure. Do not freeze.
  • Transportní teplota:
  • 20
  • 20