ContactUsLinkComponent
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (TRITC)
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (TRITC)
Dodavatel:  AAT Bioquest
Certifikáty
undefined
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (TRITC)
Dodavatel:  AAT Bioquest
Specifikace
  • Catalog No:
  • AATB101411I0
  • AATB101411I1
  • Symbol antigenu:
  • CD14
  • CD14
  • Název antigenu:
  • CD14 antigen
  • CD14 antigen
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
  • TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
  • Klon:
  • 61D3
  • 61D3
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Čištění:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Křížová adsorbce:
  • No
  • No
  • Skladovací teplota:
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • Transportní teplota:
  • 20
  • 20