ContactUsLinkComponent
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (PE/iFluor® 700)
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (PE/iFluor® 700)
Supplier:  AAT Bioquest
Certificates
undefined
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (PE/iFluor® 700)
Supplier:  AAT Bioquest
Specifications
  • Catalog No:
  • AATB100511X0
  • AATB100511X1
  • AATB100511X2
  • Symbol antigenu:
  • CD5
  • CD5
  • CD5
  • Název antigenu:
  • CD5 antigen
  • CD5 antigen
  • CD5 antigen
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • PE (Phycoerythrin)/iFluor® 700
  • PE (Phycoerythrin)/iFluor® 700
  • PE (Phycoerythrin)/iFluor® 700
  • Klon:
  • L17F12
  • L17F12
  • L17F12
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Mouse
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Čištění:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Křížová adsorbce:
  • No
  • No
  • No
  • Skladovací teplota:
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • Transportní teplota:
  • 20
  • 20
  • 20