ContactUsLinkComponent
Anti-CD8, alpha chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (mFluor™ Violet 500)
Anti-CD8, alpha chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (mFluor™ Violet 500)
Dodavatel:  AAT Bioquest
Certifikáty
undefined
Anti-CD8, alpha chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (mFluor™ Violet 500)
Dodavatel:  AAT Bioquest
Specifikace
  • Catalog No:
  • AATB10081101
  • AATB10081100
  • Symbol antigenu:
  • CD8, alpha chain
  • CD8, alpha chain
  • Název antigenu:
  • CD8 antigen, alpha chain
  • CD8 antigen, alpha chain
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • mFluor™ Violet 500
  • mFluor™ Violet 500
  • Klon:
  • SK1
  • SK1
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ELISA:
  • Yes
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Čištění:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Křížová adsorbce:
  • No
  • No
  • Skladovací teplota:
  • Freeze (<–15 °C); Minimise light exposure
  • Freeze (<–15 °C); Minimise light exposure
  • Transportní teplota:
  • 20
  • 20