ContactUsLinkComponent
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (TRITC)
undefined
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (TRITC)
  • Catalog No:
  • AATB100811I0
  • AATB100811I1
  • Symbol antigenu:
  • CD8a
  • CD8a
  • Název antigenu:
  • CD8a antigen
  • CD8a antigen
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
  • TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
  • Klon:
  • SK1
  • SK1
  • Reaktivita:
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Čištění:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Křížová adsorbce:
  • No
  • No
  • Skladovací teplota:
  • 2...8 °C with minimised light exposure, do not freeze
  • 2...8 °C with minimised light exposure, do not freeze
  • Transportní teplota:
  • 20
  • 20
Frequently Bought Together