Assistent® Brush for Beakers
Přírodní štětiny, 85 mm, Dřevo, 430 mm
Katalogové číslo HECH41936010
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Wood handle, natural bristle brush designed for use with beakers, or similar sized laboratory glassware.
- Wood handle
- Natural bristles
Natural bristles are ideal for cleaning beakers, glass or plastic cups, measuring cups and more.
Specifikace
- Materiál štětin:Přírodní štětiny
- Kartáčová hlava Ø:85 mm
- Handle material:Dřevo
- Celková délka:430 mm