ContactUsLinkComponent
Anti-CHST11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CHST11 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # PRSI15-172
Supplier:  ProSci Inc.
New Product
Anti-CHST11 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # PRSI15-172
Supplier:  ProSci Inc.
New Product
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Carbohydrate sulfotransferase 11
  • Symbol antigenu:
    CHST11
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    50515
  • Synonyma antigenu:
    HSA269537|C4ST|carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 11|C4ST1|C4S-1|chondroitin 4-O-sulfotransferase 1|C4ST-1|IgH/CHST11 fusion|carbohydrate sulfotransferase 11|OCBMD
  • Modifikace:
    None
  • Skladovací pufr:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
  • Skladovací teplota:
    Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles
  • Koncentrace:
    Batch dependent
  • Transportní teplota:
    20
  • Imunogen:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 38-352 of human CHST11 (NP_060883.1)
  • Čištění:
    Affinity purification
  • Typ balení:
    Vial
  • Bal.:
    50 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CHST11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat