Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-IGF2BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
  PRSI15-085
New Product
Anti-IGF2BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
  PRSI15-085
New Product

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 1
  • Symbol antigenu:
    IGF2BP1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Imunoprecipitace:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    10642
  • Synonyma antigenu:
    IMP-1|CRDBP|VICKZ1|ZBP1|IGF2BP1|CRD-BP|IMP1
  • Modifikace:
    None
  • Skladovací pufr:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
  • Skladovací teplota:
    Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles
  • Koncentrace:
    Batch dependent
  • Transportní teplota:
    20
  • Imunogen:
    A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 480 to the C-terminus of human IGF2BP1 (NP_006537.3)
  • Čištění:
    Affinity purification
  • Typ balení:
    Vial
  • Bal.:
    50 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: IGF2BP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat