Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo PRSI14-580
Dodavatel:  ProSci Inc.
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo PRSI14-580
Dodavatel:  ProSci Inc.

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    mitogen-activated protein kinase kinase 1
  • Symbol antigenu:
    MAP2K1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    5604
  • Synonyma antigenu:
    PRKMK2|MEK1|MAP2K1|MAPKK1|MAPKK2|Mitogen-activated protein kinase kinase 1|Mitogen-activated protein kinase kinase 2|CFC3|MEK2|PRKMK1|CFC|MKK2|MAP2K2|MKK1
  • Modifikace:
    None
  • Skladovací pufr:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
  • Skladovací teplota:
    Store at –20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Koncentrace:
    Batch dependent
  • Transportní teplota:
    20
  • Imunogen:
    A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MAP2K1 (NP_002746.1)
  • Čištění:
    Affinity purification
  • Typ balení:
    Vial
  • Bal.:
    50 µl

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: MAP2K1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat