ContactUsLinkComponent
Anti-SMEK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-SMEK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo PRSI23-626
Dodavatel:  ProSci Inc.
Anti-SMEK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo PRSI23-626
Dodavatel:  ProSci Inc.
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    SMEK homolog 1, suppressor of mek1 (Dictyostelium)
  • Symbol antigenu:
    SMEK1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    55671
  • Synonyma antigenu:
    SMEK homolog 1|smk-1|FLFL1|PPP4R3A|MSTP033|KIAA2010|suppressor of mek1 (Dictyostelium)|PP4R3A|smk1|suppressor of mek1
  • Modifikace:
    None
  • Skladovací pufr:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
  • Skladovací teplota:
    Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Koncentrace:
    Batch dependent
  • Transportní teplota:
    20
  • Imunogen:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 395-594 of human SMEK1 (NP_001271210.1)
  • Čištění:
    Affinity purification.
  • Typ balení:
    Vial
  • Bal.:
    50 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: SMEK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat