Orders LinkContactUsLinkComponent
Wash Solution Concentrate, 20X
Wash Solution Concentrate, 20X
02, 20X wash solution concentrate, Bottle, 1×1 L, 1 L
Katalogové číslo KPLI50-63-04
Wash Solution Concentrate, 20X
Katalogové číslo KPLI50-63-04
Číslo CAS:  
Wash Solution Concentrate, 20X
02, 20X wash solution concentrate, Bottle, 1×1 L, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
7 390,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Convenient 20X concentrate containing imidazole-buffered saline and Tween® 20.
  • Suitable for ELISA, blotting, and immunohistochemistry applications
This is used a general immunoassay wash buffer.
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Popis:
    20X wash solution concentrate
  • Sekvence:
    02
  • Pk Info:
    1×1 L