Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors, straight
Dissecting scissors, straight
Straight, sharp/with knob, 115 mm
Katalogové číslo 231-0396
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors, straight
Katalogové číslo 231-0396
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors, straight
Dissecting scissors, straight
Straight, sharp/with knob, 115 mm
Přejít na:
Price
2 670,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic.
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp/with knob
  • Délka:
    115 mm