0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Síran železitý hydrát
Síran železitý hydrát
Síran železitý hydrát
Síran železitý hydrát
SIAL307718-100G
:
Merck
:
Síran železitý hydrát
SIAL307718-100G
:
Merck
:
Typ balení:
Plastic bottle, wide mouth
Bal.:
100 g
Sekvence:
3401
Assay:
97%
:
:
13,04065
:
3,1 g/cm³ (20 °C)
:
233-072-9
:
GHS07
:
Ambient
:
15244-10-7
:
Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
:
MFCD00149714