Trypsin
02, Glass bottle for solids, 1 g
Katalogové číslo ROTH5455.2
Marketsource
Dodavatel: Roth Carl
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
ROTH5455.1_TDS_EN
Datasheet
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1 g
- Sekvence:02
- Cat. No.:ROTH5455.2
- Čistota:1× crystallized
- Čí. CAS:9002-07-7
- Podmínky uskladnění:Refrigerator
- MDL čí.:MFCD00082094
- Název enzymu:Trypsin