ContactUsLinkComponent
VWR® Native Bovine Trypsin (from Pancreas)
VWR® Native Bovine Trypsin (from Pancreas)
  M150-1G
 :  
undefined
VWR® Native Bovine Trypsin (from Pancreas)
  M150-1G
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Čí. CAS:
    9002-07-7
  • Zdroj:
    Pancreas
  • Druhy:
    Bovine
  • Podmínky uskladnění:
    Refrigerator
  • Formulář:
    Crystals
  • Název enzymu:
    Trypsin
  • Aktivita enzymu:
    2.500 U/mg
  • Třída:
    Proteomics grade
From bovine pancreas.