Riboflavin
2590, Glass bottle for solids, 250 mg
Katalogové číslo PROOICRS0408
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
- Číslo CAS:83-88-5
- Vzorec:C₁₇H₂₀N₄O₆
- MDL číslo:MFCD00005022
- Molecular Weight:376.37
- Merck Index:12,08367
- Bod tání:280 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:201-507-1
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:250 mg
- Sekvence:2590