Orders LinkContactUsLinkComponent
Riboflavin
Riboflavin
2015, Glass bottle for solids, 0,12 mg
Katalogové číslo EDQMY0000757
Dodavatel:   EDQM
Riboflavin
Katalogové číslo EDQMY0000757
Dodavatel:  EDQM
Číslo CAS:  83-88-5
Riboflavin
2015, Glass bottle for solids, 0,12 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  83-88-5
Price
6 430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 0,12 mg
Product Details & Documents
Synonyma:  Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
  • Číslo CAS:83-88-5
  • Vzorec:C₁₇H₂₀N₄O₆
  • MDL číslo:MFCD00005022
  • Molecular Weight:376.37
  • Merck Index:12,08367
  • Bod tání:280 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:201-507-1
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    0,12 mg
  • Sekvence:
    2015
Specifikace