ContactUsLinkComponent
F(ab') Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (CF® 660C)
F(ab') Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (CF® 660C)
Supplier:  Biotium
Certificates
F(ab') Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (CF® 660C)
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • 20917-50UL
  • 20917-250UL
  • Symbol antigenu:
  • IgG
  • IgG
  • Druh protilátky:
  • Sekundární
  • Sekundární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • CF® 660C
  • CF® 660C
  • Reaktivita:
  • Rabbit
  • Hostitel:
  • Goat
  • Goat
  • Izotyp:
  • IgG (H, L)
  • IgG (H, L)
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ELISA:
  • Yes
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 2 mg/ml
  • 2 mg/ml
  • Křížová adsorbce:
  • Not cross-adsorbed
  • Not cross-adsorbed